Läs mer
Alpha-Tocopherol-d6 Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alpha-Tocopherol Acetate D6 (5,7-Dimethyl D6) |
| CAS | 143731-16-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C31 D6 H46 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (+)-Alpha-Tocopheryl-D6 acetate (Vitamin E-D6 acetate), (+)-α-Tocopheryl-D6 acetate (Vitamin E-D6 acetate) |
| InChI formel | InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1/i5D3,7D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1c(C)c2O[C@](C)(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)CCc2c(c1OC(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [(2R)-2,8-dimethyl-5,7-bis(trideuteriomethyl)-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.7798 |
| Visa mer |