missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Tocopherol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Tocopherol-d6 |
| CAS | 113892-08-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C29 2H6 H44 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | all-rac-alpha-Tocopherol D6 (5,7-Dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30 H,9-19H2,1-8H3/i5D3,7D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(C)c2OC(C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)CCc2c(c1O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,8-dimethyl-5,7-bis(trideuteriomethyl)-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.74 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?