Läs mer
alfa-toluensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442758
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442758 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11442758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16740.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 4563-33-1 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Toluenesulfonamide
CAS 4563-33-1
Smältpunkt 101 °C till 104 °C
Molekylformel C7H9NO2S
MDL-nummer MFCD00041893
Kvantitet 25 g
Synonym benzenemethanesulfonamide, benzylsulfonamide, alpha-toluenesulfonamide, methanesulfonamide, 1-phenyl, .alpha.-toluenesulfonamide
InChI-nyckel ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER NS(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenylmetansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 171.21
PubChem CID 78318
Formel vikt 171.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.