Läs mer
alfa-toluensulfonylklorid, 99 %
Produktkod. 11449372
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449372 5 g 5g
11459372 25 g 25g
11469372 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449372 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10124.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190,641 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1939-99-7
Molekylformel C7H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 190.641
MDL-nummer MFCD00007455
InChI-nyckel OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
PubChem CID 74740
IUPAC-namn fenylmetansulfonylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Toluenesulfonyl chloride
Smältpunkt 89°C to 94°C
Kokpunkt 120°C (10 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3096
Beilstein 972806
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 190.65
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.