Läs mer
Alfa-toluensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30457369
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30457369 250 mg
1 options
Produktkod. 30457369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT631615250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alpha-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 1939-99-7
Molekylformel C7H7ClO2S
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LEDER ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O
IUPAC-namn fenylmetansulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 190.65
Formel vikt 189.99