Läs mer
Alfa-toluensulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alpha-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 1939-99-7 |
| Molekylformel | C7H7ClO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| LEDER | ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O |
| IUPAC-namn | fenylmetansulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.65 |
| Formel vikt | 189.99 |