Läs mer
alpha-Toluenesulfonyl fluoride, 99%
Produktkod. 11479667
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479667 5 g 5g
11469667 1 g 1g
11489667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22146.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
α-Toluensulfonylfluorid (PMSF) används vid framställning av cellysat för att hämma proteinnedbrytning. Det är en allmänt använd fettsyraamidhydrolas-hämmare (FAAH) för förbehandling av hjärnmembranpreparat vid testning av CB1-receptoraktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α -Toluensulfonylfluorid (PMSF) används vid framställning av cellysat för att hämma proteinnedbrytning. Det är en allmänt använd fettsyraamidhydrolas-hämmare (FAAH) för förbehandling av hjärnmembranpreparat vid testning av CB1-receptoraktivitet.
Löslighet
Löslig i eter, bensen, vattenfri etanol, metanol, 2-propan. Hydrolyserar i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, aminer, baser, vatten/fukt. Förvara vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-98-6
Molekylformel C7H7FO2S
Molekylvikt (g/mol) 174.189
MDL-nummer MFCD00007424
InChI-nyckel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC-namn fenylmetansulfonylfluorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Smältpunkt 92°C to 94°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2088311
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water.
Formel vikt 174.19
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanesulfonyl fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.