Läs mer
Alpha-Zearalenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Zearalenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1 |
| Formel vikt | 320.1624 |
| Procent renhet | >95% |