missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha1-[3-(Dimethylamino)propyl]-Alpha1-(4-fluorophenyl)-1,2-benzenedimethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha1-[3-(Dimethylamino)propyl]-alpha1-(4-fluorophenyl)-1,2-benzenedimethanol |
| CAS | 1206729-90-9 |
| Molekylformel | C19H24FNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-(2-(hydroxymethyl)phenyl)butan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24FNO2/c1-21(2)13-5-12-19(23,16-8-10-17(20)11-9-16)18-7-4-3-6-15(18)14-22/h3-4,6-11,22-23H,5,12-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccccc2CO |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-[2-(hydroxymethyl)phenyl]butan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.4 |
| Formel vikt | 317.1791 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?