Läs mer
Alfa1,Alfa1,5-trimetyl-1,3-bensendiacetonitril, TRC
Produktkod. 30456881
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30456881 25 mg
1 options
Produktkod. 30456881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79579525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha1,alpha1,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 120512-37-0
Molekylformel C13H14N2
Kvantitet 25 mg
Synonym alpha,alpha,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C13H14N2/c1-10-6-11(4-5-14)8-12(7-10)13(2,3)9-15/h6-8H,4H2,1-3H3
LEDER Cc1cc(CC#N)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC-namn 2-[3-(cyanometyl)-5-metylfenyl]-2-metylpropannitril
Molekylvikt (g/mol) 198.26
Formel vikt 198.1157