Beskrivning
- Alphacel är en polysackarid som består av långa kedjor avβ (1,4) kopplade D-glukosenheter.
- Cellulosa används i ett brett spektrum av tillämpningar som kräver en strukturell ryggrad.
- Det används vid framställning av kromatografiska strukturella medier, i geler för processer som elektrofores och joniska separationer och som ett substrat för att identifiera och studera cellulosasystem
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH | 5,5 till 7,0 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 lb. |