Läs mer
Alphacel hydrolyserad, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 lb.
25 lb.
Förpackningsstorlek:
25lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481392 25 lb. 25lb
11471392 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290045425
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Alphacel hydrolyserat, vitt pulver
  • Alphacel är en polysackarid som består av långa kedjor avβ (1,4) kopplade D-glukosenheter.
  • Cellulosa används i ett brett spektrum av tillämpningar som kräver en strukturell ryggrad.
  • Det används vid framställning av kromatografiska strukturella medier, i geler för processer som elektrofores och joniska separationer och som ett substrat för att identifiera och studera cellulosasystem.
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
Molekylformel C14H26O11
Molekylvikt (g/mol) 370.35
MDL-nummer MFCD00081512
InChI-nyckel PTHCMJGKKRQCBF-UHFFFAOYNA-N
Specifikationer
Färg Vitt
pH 5,5 till 7,0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 lb.