Läs mer
Alphacel Nontritive Bulk, MP Biomedicals
Produktkod. 11451392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451392 100 lb. 100lb
11431392 5 lb. 5lb
11441392 25 lb. 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290045380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11410.00 SEK
    10866.42 SEK / 100lb
    Save 543.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Består av finmalen cellulosa för tillsats till djurfoder för att förse bulk med minimalt näringsvärde
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alphacel Non-Nutritive Bulk
Kvantitet 100 lb.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alphacel
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Alphacel