Läs mer
Skytec™ Alphachem X150 engångsoverall
Beskrivning
- Ge ökad komfort för bäraren och exceptionell säkerhet och skydd, med överlägsen hållbarhet
- Dubbelhylsa med inre tumslinga
- Förbättrad passform, ökad rörelsefrihet med tvådelat grenmönster
- En tredelad huva säkerställer en bekväm passform
- Dubbel dragkedja/grip-tagg, lättare att hålla i när man bär handskar
- Knälappar ger extra förstärkning där det behövs som mest
- Sydda och tejpade sömmar ger en stark och effektiv kemisk barriär
- Snabb och enkel på- och avtagning
- Elastiska vrister och handleder säkerställer en tajt och säker passform
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistenta overaller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Komposittyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |