Läs mer
Skytec™ Alphachem X350 engångsoverall
Beskrivning
- Tillverkad med polyeten- och EVOH-barriärkomposit, bundet strukturellt, spunn-bundet och polypropenbaslager lämpligt för högriskapplikationer
- Tålig och hållbar
- Förbättrad passform, ökad rörelsefrihet med förstärkt skrev
- Dubbel zip-system och grab tag för att stödja vid en nödsituation
- Lätt att hålla i när man bär handskar
- Förstärkta knälappar för extra hållbarhet vid knästående
- Sydd och helt tejpad söm och elasticitet
- Elastiska handleder och vrister för säker passform
- Tredelad huv för bättre passform
- Finns i ett brett utbud av storlekar
- Dubbel ärmsystem med inre tumslinga som säkerställer armskydd för stöd när armen lyfts
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistenta overaller |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Komposittyg |
| Färg | Orange |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |