Läs mer
Texwipe™ AlphaLite™ II Renrumsgolvservetter
Produktkod. 11565395 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
600 x 250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11565395
Brand: Texwipe™ TX3424
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avancerad enskiktsduk av polyester som är idealisk för golvrengöring och för att applicera rengöringslösningar och desinfektionsmedel på golv
  • Stor storlek för förbättrad applicering på golvytor
  • Storleken är kompatibel med de flesta moppsystem
  • Förbättrad kontamineringskontroll
  • Lämplig för användning i klass 100, ISO 5 och klass 1000, ISO 6 miljöer
Specifikationer
Mått (L x B) 600 x 250 mm
För användning med (applikation) Golvrengöring och för applicering av rengöringslösningar och desinfektionsmedel på golv
Förpackningsmängd 10 våtservetter/påse, 34 påsar/Cs.