Läs mer
Texwipe™ AlphaLite™ ll Torkare
Produktkod. 11565365 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
60 x 25 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11565365 60 x 25 cm Paket med 150
1 options
Produktkod. 11565365 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.04 SEK
    845.83 SEK / Paket med 150
    Save 114.21 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomisk lätt stickad torkare
  • 100 % syntetisk fiber (stickad polyester med kontinuerlig filament)
  • Lösningsmedelssäker Bag-Within-A-Bag™ , amid och silikonfri renrumsförpackning
  • Låga partikelhaltiga och extraherbara nivåer
  • Bra absorptionsförmåga, avtorkningseffektivitet och nötningsbeständig
  • Mycket till parti spårbarhet
  • Tillåter noggrann avtorkning med minimal utsläpp av fibrer och partiklar
  • För användning med platt‘ tyghållare’ moppar som FILMOP
  • För spill, allmän avtorkning och underhåll av arbetsytor
  • Rengöring av golv och väggar
  • Utmärkt för flera applikationer
  • Kan användas med DIW och IPA för rengöring av kritiska ytor
Specifikationer
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (metrisk) 25 cm
Mått (L x B) 60 x 25 cm
Förpackningsmängd 2 påsar x 75 våtservetter, 4 påsar/Cs.