Läs mer
Texwipe™ AlphaLite™ Torkare i polyester
Produktkod. 15782386 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
150 Wipes/Pk.
150 Wipes/Pk. Bulkpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
15782386 150 Wipes/Pk. Paket med 150
11545355 150 Wipes/Pk. Bulkpackad Paket med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15782386 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 SEK
    462.59 SEK / Paket med 150
    Save 23.41 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 29-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ISO Klass 5 till 6 applikationer
  • Lättviktsstickad torkare i 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Utmärkt ekonomiskt val för avtorkning
  • Renrum tvättas för de lägsta föroreningsnivåerna
  • Överlägsen spillkontroll och allmänna rengöringsegenskaper
Beställningsinfo
Finns staplade eller bulkpackade med två innerpåsar med 75 torkare. Ytvikt: 121 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Basvikt 121
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Konstruktion Stickad
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Renrum
Förpackningsmängd 150 Wipes/Pk.