Läs mer
Texwipe™ AlphaMop™ Microdenier Mopp-skydd
Produktkod. 31359719 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färgkod:
Vitt
Produktkod. Färgkod
31359719 Vitt
1 options
Produktkod. 31359719 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer STX7118M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15245.00 SEK
    11083.59 SEK / Paket med 120
    Save 4161.41 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-03-2027
Konstruerad för överlägsen absorbering, streckfri prestanda samt effektiv rengöring och desinfektion i kontrollerade miljöer.
  • Tillverkad av 100 % polyester mikrodeniermaterial för exceptionell partikellyftning, förbättrad sorption och snabb fukttransportering vid rengöring och desinfektion.
  • Designad som ersättningsskydd för AlphaMop™ systemen TX7108 och TX7108A, vilket säkerställer en exakt och säker passform.
  • Lämplig för moppning och rengöring av både stora och små ytor i renrum och kontrollerade miljöer.
  • Idealiskt för att applicera och ta bort desinfektionsmedel, hantera spill och utföra ytunderhåll effektivt.
  • Kompatibel med ett brett utbud av lösningsmedel, inklusive isopropylalkohol (IPA), etanol, aceton och avfettningsmedel för mångsidiga rengöringsändamål.
  • Kan säkert användas vid temperaturer upp till 400 °F (205 °C) utan att kompromissa med materialintegriteten.
  • Finns i sterila och icke-sterila format för att möta olika renrumsbehov.
  • Sterila versioner är gamma-bestrålade till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6 i enlighet med AAMI riktlinjerna.
  • Certifikat för efterlevnad, analys och bearbetning/bestrålning som tillhandahålls för spårbarhet och regulatorisk säkerhet.
  • Dokumentation för steril validering finns tillgänglig på begäran för revision och dokumentation.
  • Autoklavsäker och stödjer upprepad användning samtidigt som renlighet och prestanda bibehålls.
Specifikationer
Produkttyp Platt huvudmoppskydd
Färgkod Vitt
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel För engångsbruk
Färgkodad Nej
Material Mikrodenier Polyester