missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(AlphaR)-2-Chloro-Alpha-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]benzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR)-2-Chloro-alpha-(((4-methylphenyl)sulfonyl)oxy)benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 223123-53-3 |
| Molekylformel | C16H15ClO5S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO5S/c1-11-7-9-12(10-8-11)23(19,20)22-15(16(18)21-2)13-5-3-4-6-14(13)17/h3-10,15H,1-2H3/t15-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-2-(2-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)sulfonyloxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.81 |
| Formel vikt | 354.0329 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?