Läs mer
(AlphaR)-3-Hydroxy-Alpha-[[methyl(phenylmethyl)amino]methyl]-benzenemethanol, TRC
Produktkod. 30008425
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008425 100 mg
30003393 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH947740100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1367567-95-0
Molekylformel C16 H19 N O2
Molekylvikt (g/mol) 257.33
Synonym (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol, Benzylphenylephrine, (R)-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol
IUPAC-namn 3-[(1R)-2-[benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl]phenol
LEDER CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
Formel vikt 257.1416