Läs mer
(AlphaR)-Alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxy-benzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR)-alpha-(((4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl)amino)-4-hydroxy-benzeneacetic Acid |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O6/c1-2-17-7-8-18(13(21)12(17)20)15(24)16-11(14(22)23)9-3-5-10(19)6-4-9/h3-6,11,19H,2,7-8H2,1H3,(H,16,24)(H,22,23)/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 335.11 |