Läs mer
(alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochoride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochoride |
| CAS | 1428118-39-1 |
| Molekylformel | C22 H22 F3 N . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)-, (R)-N-[1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, (αR)-α-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-10-4-8-18-7-2-3-9-21(18)20)26-15-5-6-17-11-13-19(14-12-17)22(23,24)25;/h2-4,7-14,16,26H,5-6,15H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@@H](NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.87 |
| Formel vikt | 393.1471 |