missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(AlphaR,BetaR)-Beta-(2,4-Difluorophenyl)-Beta-hydroxy-Alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR,betaR)-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanamide |
| CAS | 219872-85-2 |
| Molekylformel | C13H14F2N4O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (Ar,Br)-B-(2,4-Difluorophenyl)-B-Hydroxy-A-Methyl-1H-1,2,4-Triazole-1-Butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F2N4O2/c1-8(12(16)20)13(21,5-19-7-17-6-18-19)10-3-2-9(14)4-11(10)15/h2-4,6-8,21H,5H2,1H3,(H2,16,20)/t8-,13+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H](C(=O)N)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-3-(2,4-difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.27 |
| Formel vikt | 296.1085 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?