missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(AlphaR,BetaR)-Beta-(2,4-Difluorophenyl)-Beta-hydroxy-Alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanamide, TRC

Produktkod. 30372382
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372382 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44602025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (alphaR,betaR)-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanamide
CAS 219872-85-2
Molekylformel C13H14F2N4O2
Kvantitet 25 mg
Synonym (Ar,Br)-B-(2,4-Difluorophenyl)-B-Hydroxy-A-Methyl-1H-1,2,4-Triazole-1-Butanamide
InChI formel InChI=1S/C13H14F2N4O2/c1-8(12(16)20)13(21,5-19-7-17-6-18-19)10-3-2-9(14)4-11(10)15/h2-4,6-8,21H,5H2,1H3,(H2,16,20)/t8-,13+/m0/s1
LEDER C[C@@H](C(=O)N)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn (2R,3R)-3-(2,4-difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butanamide
Molekylvikt (g/mol) 296.27
Formel vikt 296.1085
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.