Läs mer
(AlphaR,BetaR)-Beta-(2,4-Difluorophenyl)-Beta-hydroxy-Alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanoic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR,betaR)-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanoic Acid-d3 |
| CAS | 1329610-75-4 |
| Molekylformel | C13H10D3F2N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [R-(R*,R*)]-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanoic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13F2N3O3/c1-8(12(19)20)13(21,5-18-7-16-6-17-18)10-3-2-9(14)4-11(10)15/h2-4,6-8,21H,5H2,1H3,(H,19,20)/t8-,13+/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](C(=O)O)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-3-(2,4-difluorophenyl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.28 |
| Formel vikt | 300.1113 |