missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(AlphaR,BetaS)-rel-Bedaquiline-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (aR,bS)-rel-Bedaquiline-d6 |
| CAS | 2271264-27-6 |
| Molekylformel | C32H25D6BrN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (αR,βS)-rel-6-Bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-3-quinolineethanol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30?,32-/m1/s1/i1D3,2D3 |
| LEDER | BrC1=CC=C2C(C=C([C@@H](C3=CC=CC=C3)[C@@](O)(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C4=C(C=CC=C5)C5=CC=C4)C(OC)=N2)=C1 |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-4-(bis(methyl-d3)amino)-1-(6-bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 561.54 |
| Formel vikt | 560.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?