Läs mer
(AlphaR,BetaS)-rel-Bedaquiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR,betaS)-rel-Bedaquiline |
| CAS | 654653-93-7 |
| Molekylformel | C32H31BrN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (aR,bS)-rel-Bedaquiline |
| InChI formel | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30?,32-/m1/s1 |
| LEDER | BrC1=CC=C2C(C=C([C@@H](C3=CC=CC=C3)[C@@](O)(CCN(C)C)C4=C(C=CC=C5)C5=CC=C4)C(OC)=N2)=C1 |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-1-(6-bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 555.5 |
| Formel vikt | 554.16 |