Läs mer
(AlphaS,2S)-2-Carboxy-Alpha-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-azetidinebutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaS,2S)-2-Carboxy-alpha-(((1,1-dimethylethoxy)carbonyl)amino)-1-azetidinebutanoic Acid |
| CAS | 90599-96-5 |
| Molekylformel | C13H22N2O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [S-(R*,R*)]-2-Carboxy-alpha-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-azetidinebutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O6/c1-13(2,3)21-12(20)14-8(10(16)17)4-6-15-7-5-9(15)11(18)19/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,14,20)(H,16,17)(H,18,19) |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)N[C@H](C(O)=O)CCN1CC[C@H]1C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(3S)-3-carboxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propyl]azetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.32 |
| Formel vikt | 302.15 |