Läs mer
(AlphaS)-3-[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]-N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-Alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaS)-3-(2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl)-N-((1S,3S,4S)-4-((2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl)amino)-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl)tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C47H58N4O7/c1-31(2)43(51-25-15-24-50(47(51)56)42(54)30-58-45-34(5)18-14-19-35(45)6)46(55)48-38(26-36-20-9-7-10-21-36)28-40(52)39(27-37-22-11-8-12-23-37)49-41(53)29-57-44-32(3)16-13-17-33(44)4/h7-14,16-23,31,38-40,43,52H,15,24-30H2,1-6H3,(H,48,55)(H,49,53)/t38-,39-,40-,43-/m0/s1 |
| Formel vikt | 790.4306 |