Läs mer
(AlphaS)-Alpha-[[(1,1-dimetyletoxi)karbonyl]amino]bensenbutanoyl-L-leucyl-fenylmetylester L-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30386612
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386612 100 mg
30381249 500 mg
30385267 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD465510100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868540-15-2
Molekylformel C37H47N3O6
Molekylvikt (g/mol) 629.79
Synonym (As)-A-[[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]Amino]Benzenebutanoyl-L-Leucyl-Phenylmethyl Ester L-Phenylalanine
IUPAC-namn Bensyl (2R)-2-[[(2S)-4-metyl-2-[[2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-fenylbutanoyl]amino]pentanoyl]amino]-3-fenylpropanoat
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)C(CCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (alphaS)-alpha-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)benzenebutanoyl-L-leucyl-phenylmethyl Ester L-Phenylalanine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C37H47N3O6/c1-26(2)23-31(38-33(41)30(40-36(44)46-37(3,4)5)22-21-27-15-9-6-10-16-27)34(42)39-32(24-28-17-11-7-12-18-28)35(43)45-25-29-19-13-8-14-20-29/h6-20,26,30-32H,21-25H2,1-5H3,(H,38,41)(H,39,42)(H,40,44)/t30?,31-,32+/m0/s1
Formel vikt 629.3465