Läs mer
(AlphaS)-Alpha-[[(1S)-1-Carboxyethyl]amino]benzenebutanoic Acid 1-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaS)-alpha-(((1S)-1-Carboxyethyl)amino)benzenebutanoic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 1356354-32-9 |
| Molekylformel | C14H19NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(13(16)17)15-12(14(18)19-2)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12,15H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | O=C([C@H](C)N[C@H](C(OC)=O)CCC1=CC=CC=C1)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.3 |
| Formel vikt | 265.13 |