Läs mer
(AlphaS)-Alpha-[[(1S)-1-Carboxyethyl]amino]benzenebutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaS)-alpha-(((1S)-1-Carboxyethyl)amino)benzenebutanoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-9(12(15)16)14-11(13(17)18)8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11,14H,7-8H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t9-,11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 251.1158 |