Läs mer
(AlphaS)-Alpha-Ethyl-2,5-dihydro-2-oxo-4-propyl-1H-pyrrole-1-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaS)-alpha-Ethyl-2,5-dihydro-2-oxo-4-propyl-1H-pyrrole-1-acetic Acid |
| CAS | 2170761-55-2 |
| Molekylformel | C11H17NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Brivaracetam Impurity 29 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h6,9H,3-5,7H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CCCC1=CC(=O)N(C1)[C@@H](CC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(5-oxo-3-propyl-2H-pyrrol-1-yl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vikt | 211.1208 |