Läs mer
(AlphaS,BetaR)-Bedaquiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bedaquiline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30-,32-/m1/s1 |
| Formel vikt | 554.1569 |
| Procent renhet | >95% |