missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(AlphaS)-Cyclohexanebutanoic Acid Alpha-[[(1S)-1-Carboxyethyl]amino]cyclohexanebutanoic Acid Alpha-Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]propanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h11-13,16H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 285.194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?