Läs mer
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Förmättade polyestertorkare
Produktkod. 11505415 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Mättnadslösning:
100 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet
70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 50
Paket med 75
Produktkod. 11505415
Brand: Texwipe™ TX8410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 3 till 5 applikationer
  • Stickade torkare i renrumspolyester förmättade med olika koncentrationer av isopropanol av halvledarkvalitet IPA (100 % IPA-torkare är designad för halvledarverktygskammare)
  • Vectra™ bearbetad för jämn kvalitet, låga extraherbara joner och flyktiga rester och handsfree kvalitetskontroll
  • Ta bort fingeravtryck och andra föroreningar från medicinska ytor före förpackning och slutsterilisering
  • Överlägsen styrka motstår nötning vid hård användning
  • Optimal IPA-mättnadsnivå
  • Eliminerar underhålls- och säkerhetsproblem för sprutflaskor
  • Lägsta partikelgenerering vid introduktion till alkohol
  • Spårbarhet från parti till parti
Specifikationer
Produkttyp Förvätad torkduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Basvikt 125
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän avtorkning, spillkontroll, rengöring och polering av rostfritt stål, skyddande hölje för delar och produkt
Mättnadslösning 100 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet