Läs mer
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Förmättade polyestertorkare
Produktkod. 11595395 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Mättnadslösning:
100 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet
70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 50
Paket med 75
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Mättnadslösning Förpackningsstorlek
11595395 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) 70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet Paket med 50
11575395 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) 70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet Paket med 200
11585395 6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm) 70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet Paket med 75
11505415 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) 100 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11595395 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1039
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 3 till 5 applikationer
  • Stickade torkare i renrumspolyester förmättade med olika koncentrationer av isopropanol av halvledarkvalitet IPA (100 % IPA-torkare är designad för halvledarverktygskammare)
  • Vectra™ bearbetad för jämn kvalitet, låga extraherbara joner och flyktiga rester och handsfree kvalitetskontroll
  • Ta bort fingeravtryck och andra föroreningar från medicinska ytor före förpackning och slutsterilisering
  • Överlägsen styrka motstår nötning vid hård användning
  • Optimal IPA-mättnadsnivå
  • Eliminerar underhålls- och säkerhetsproblem för sprutflaskor
  • Lägsta partikelgenerering vid introduktion till alkohol
  • Spårbarhet från parti till parti
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Basvikt 158
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän avtorkning, spillkontroll, rengöring och polering av rostfritt stål, skyddande hölje för delar och produkt
Mättnadslösning 70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol