Läs mer
Skytec™ Alphashield 1000-S1BH engångsoverall
Beskrivning
- Den tredelade elastiska huvan ger extra komfort, hållbarhet och passform
- Elastiska vrister och handleder
- Stormklaffens dragkedja ger tryggt skydd
- Snabb och enkel på- och avtagning med längre tvåvägs dragkedja
- Elastisk ryggmidja för ökad komfort
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistenta overaller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Spunbondpolypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |