Läs mer
Skytec™ Alphashield 1000-S1BH engångsoverall
Produktkod. 31702872 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31702872 2X-large
31702866 Liten
31702861 Intermediär
31702854 Betydande
31702868 X-large
31702850 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31702872 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer PDS1B/HS1000/WH5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7301.37 SEK
    4290.38 SEK / Paket med 50
    Save 3010.99 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lätt engångsoverall utformad för att skydda arbetare och förhindra kontaminering i känsliga miljöer.
  • Den tredelade elastiska huvan ger extra komfort, hållbarhet och passform
  • Elastiska vrister och handleder
  • Stormklaffens dragkedja ger tryggt skydd
  • Snabb och enkel på- och avtagning med längre tvåvägs dragkedja
  • Elastisk ryggmidja för ökad komfort
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistenta overaller
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Spunbondpolypropen
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk, Partikel, Vätska, Kemikalier
Certifikat och efterlevnad CE III eller - UKCA eller - EN 1073-2:2002 KLASS 1 eller - EN 1149-5:2018 eller - EN 13034:2005 + A1:2010 Typ 6 eller - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Typ 5
För användning med (applikation) Gårdsunderhåll, Biohazards, kemikaliehantering och inneslutning, renrum, elektroteknik och underhåll
Vikt (metrisk) 207 g