Läs mer
Skytec™ Alphashield 2000+ - S2BH+ engångsoverall
Beskrivning
- Spunden bondad polypropen med yttre andningsbar film med kemisk vätska (EN368) och blod (ASTM F1670)) penetrationsmotstånd för premiumskydd
- Stark, hållbar och bekväm
- Förbättrad passform med tvådelat grenmönster
- Snabb och enkel på- och avtagning i en nödsituation med längre tvåvägs dragkedja
- Fullt elastisk huva, vrister och handleder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistenta overaller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |