Läs mer
Skytec™ Alphashield 2000+ - S2BH+ engångsoverall
Produktkod. 31702870
Change view
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31702870 Large
31702851 Small
31702863 Medium
31702862 X-Large
31702856 2X-Large
31702873 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31702870 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer PDS2B/HS200+/WH3
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Begränsad livslängd engångsoverall gjord av lätt material med en andningsbar film, utformad för att skydda arbetare och förhindra kontaminering i känsliga miljöer.
  • Spun bonded polypropylene with outer breathable film with chemical liquid (EN368 and blood (ASTM F1670) penetration resistance for premium protection
  • Strong, durable, and comfortable
  • Improved fit with two-piece crotch pattern
  • Quick and easy donning/doffing in an emergency with longer 2-way zip
  • Fully elasticated hood, ankles, and wrists
Specifikationer
Produkttyp Chemical-resistant Coveralls
Storlek Large
Kön Unisex
Material Polypropylene
Färg White
Disponibel Single-use
Midja stil Elastic
Ankel stil Elastic
Manschettstil Elastic
Hals stil Hooded
Huva typ 3-panel, Elastic
Förslutningstyp Zipper
Sömtyp Stitched
Sterilitet Non-sterile
Motstånd Anti-static, Particle, Liquid, Chemicals
Certifikat och efterlevnad CE III or - UKCA or - EN 1073-2:2002 CLASS 1 or - EN 1149-5:2018 or - EN 13034:2005 + A1:2010 Type 6 or - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Type 5 or - EN 14126:2003 + AC:2004 Type 5B,Type 6B
För användning med (applikation) Farm Maintenance, Biohazards, Chemical Handling and Containment, Cleanroom, Electrical Engineering and Maintenance, Painting and Finishing
Vikt (metrisk) 450 g