Läs mer
Skytec™ Alphashield 2000+ - S2BH+ engångsoverall
Produktkod. 31702873 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31702873 3X-large
31702851 Liten
31702863 Intermediär
31702870 Betydande
31702862 X-large
31702856 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31702873 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer PDS2B/HS200+/WH6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7104.52 SEK
    4174.72 SEK / Paket med 50
    Save 2929.80 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Begränsad livslängd engångsoverall gjord av lätt material med en andningsbar film, utformad för att skydda arbetare och förhindra kontaminering i känsliga miljöer.
  • Spunden bondad polypropen med yttre andningsbar film med kemisk vätska (EN368) och blod (ASTM F1670)) penetrationsmotstånd för premiumskydd
  • Stark, hållbar och bekväm
  • Förbättrad passform med tvådelat grenmönster
  • Snabb och enkel på- och avtagning i en nödsituation med längre tvåvägs dragkedja
  • Fullt elastisk huva, vrister och handleder
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistenta overaller
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk, Partikel, Vätska, Kemikalier
Certifikat och efterlevnad CE III eller - UKCA eller - EN 1073-2:2002 KLASS 1 eller - EN 1149-5:2018 eller - EN 13034:2005 + A1:2010 Typ 6 eller - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Typ 5 eller - EN 14126:2003 + AC:2004 Typ 5B, Typ 6B
För användning med (applikation) Gårdsunderhåll, Biohazards, kemisk hantering och inneslutning, renrum, elektroteknik och underhåll, målning och efterbehandling
Vikt (metrisk) 600 g