Läs mer
Skytec™ Alphashield 2000CP-S2BH-CP Engångsoverall
Beskrivning
- Lätt spun-bonded polypropen med yttre andningsfilm
- Ryggkomfortpanel och kilområde
- Tejpad tätning på stormklaffen för extra skydd
- Tumöglan säkerställer att armskyddet sitter kvar när armen lyfts
- Den tredelade elastiska huvan ger extra komfort, hållbarhet och passform
- Elastiska vrister och handleder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistenta overaller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Spunbondpolypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |