Beskrivning
- Lätt mikroporös polyeten (PE) laminat
- Bunden söm för extra skydd och styrka
- 2-vägs framdragkedja med återförslutningsbar stormlucka
- Tumöglan säkerställer att armskyddet finns kvar när armen lyfts
- Elastisk midja för att förbättra passformen
- Innovativ tredelad elastisk huva ger extra komfort, hållbarhet och passform
- Elastiska vrister och handleder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistenta overaller |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |