Läs mer
Skytec™ AlphaShield - S2200 Engångsoverall
Produktkod. 31702869
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31702869 Liten
31702874 Intermediär
31702857 Betydande
31702865 X-large
31702867 2X-large
31702864 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31702869 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer PDS2B/HS2200/WH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6281.33 SEK
    3690.98 SEK / Paket med 50
    Save 2590.35 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Begränsad livslängd och engångsoverall med bunden skarv, utformad för att skydda arbetare och förhindra kontaminering i känsliga miljöer.
  • Lätt mikroporös polyeten (PE) laminat
  • Bunden söm för extra skydd och styrka
  • 2-vägs framdragkedja med återförslutningsbar stormlucka
  • Tumöglan säkerställer att armskyddet finns kvar när armen lyfts
  • Elastisk midja för att förbättra passformen
  • Innovativ tredelad elastisk huva ger extra komfort, hållbarhet och passform
  • Elastiska vrister och handleder
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistenta overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Spunbondpolypropen
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk, Partikel, Vätska, Kemikalier
Certifikat och efterlevnad CE III eller - EN 1073-2:2002 KLASS 1 eller - EN 1149-5:2018 eller - EN 13034:2005 + A1:2010 Typ 6 eller - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Typ 5 eller - EN 14126:2003 + AC:2004 Typ 3B, Typ 4B, Typ 5B, Typ 6B
För användning med (applikation) Gårdsunderhåll, Biohazards, kemisk hantering och inneslutning, renrum, elektroteknik och underhåll, målning och efterbehandling
Vikt (metrisk) 274 g