Läs mer
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 förseglade polyestertorkare
Produktkod. 15702396 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Sterilitet Förpackningsstorlek
15702396 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Icke-steril Paket med 100
18603943 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) Icke-steril -
15684977 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15702396 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 SEK
    1197.25 SEK / Paket med 100
    Save 347.75 SEK
    22% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 3 och 4 applikationer
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion av 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Tvåskikts, förseglad kanttorkare med högsta absorptionsförmåga
  • Idealisk torkare för användning i flera miljöer
  • Utmärkt för att plocka upp stora mängder vätskor och för att applicera kemikalier
  • Nötningsbeständig torkare med mjuk, flexibel hand
  • Spårbarhet från parti till parti
Beställningsinfo
Finns torr eller steril. Ytvikt: 185 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Basvikt 185
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Kanter Sluten
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealiska våtservetter för användning i flera miljöer