Beskrivning
- Stor tvåskikts torkare av 100 % polyester med kontinuerlig filament i dubbelstickat interlockmönster
- För applicering av rengöringslösningar på farmaceutisk och biofarmaceutisk utrustning
- Glider smidigt över ytor och hakar inte
- Mycket absorberande, med låga partiklar och extraherbara ämnen
Beställningsinfo
Ytvikt: 220 g/m 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka med hög kapacitet |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Polyester |
| Absorptionsförmåga | Mycket absorberande |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 214 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Visa mer |