Läs mer
Texwipe™ AlphaSorb™ HC Polyester Torkare
Produktkod. 15772396 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
46 x 46 cm (18 x 18 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15772396 46 x 46 cm (18 x 18 tum) Paket med 100
15608665 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15772396 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX2418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3259.76 SEK
    2872.12 SEK / Paket med 100
    Save 387.64 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 och 6 (klass 100 och 1000) applikationer
  • Stor tvåskikts torkare av 100 % polyester med kontinuerlig filament i dubbelstickat interlockmönster
  • För applicering av rengöringslösningar på farmaceutisk och biofarmaceutisk utrustning
  • Glider smidigt över ytor och hakar inte
  • Mycket absorberande, med låga partiklar och extraherbara ämnen
Beställningsinfo
Ytvikt: 220 g/m 2
Specifikationer
Produkttyp Torka med hög kapacitet
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 46 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga Mycket absorberande
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 214
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 46 x 46 cm (18 x 18 tum)
För användning med (applikation) För applicering av rengöringslösningar på farmaceutisk och biofarmaceutisk utrustning
Lager 2-ply