Läs mer
Ansell AlphaTec™ 04-004 Certifierade Heavy Duty PVC kemikalieskyddshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
10
11
Beskrivning
- Nitril- och PVC-blandning ger kemiskt skydd mot 6 kemikalier certifierade (JKLMPT) av 18 EN ISO 374:2016
- Ytterligare 5 kemikalier (AFNOS) har uppnått en permeationsnivå 2 eller högre i ett ackrediterat labb
- Speciell skumdesign ger oljebeständighet och förbättrar greppförmågan i våta eller oljiga miljöer
- 13-gauge sömlös bomullsdesign ökar komforten och skyddet
- Uppfyller FDA och EU:s livsmedelsföreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Färg | Blått |
| Material | Nitril/PVC-blandning |
| Storlek | 9 |
| EN388 Standard | 4131A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | JKLMPT |
| EN ISO 374 - 5 | Ja |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Liner material | Bomull |
| Visa mer |